Learn More
Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat, technisch, Fisher Chemical
Artikelnummer. 12685277 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
3 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 12685277
Marke: Fisher Chemical C/8480/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Kupfer(II) Sulfat-Pentahydrat, technisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-99-8
Summenformel CuH10O9S
Molekulargewicht (g/mol) 249.68
MDL-Nummer 149681
InChI-Schlüssel JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Kupfer(2+) Pentahydrat Sulfat
SMILES O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 110°C
Farbe Blau
pH 3.5 to 4.5
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Formelmasse 249.68g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
Dampfdruck 7.3mmHg 25
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • COPPER (II) SULFATE PENTAHYDRATE
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Copper (II) sulfatepentahydrate (1:1:5), Cupric sulfate