Learn More
Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat, technisch, Fisher Chemical
Marke: Fisher Chemical C/8480/60
Additional Details : CAS : 7758-99-8 Gewicht : 1.00000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Spezifikation
7758-99-8 | |
149681 | |
Fest | |
7.3mmHg 25 | |
110°C | |
1kg |
CuO4S·5H2O | |
249.68g/mol | |
Pulver im Kunststoffgefäß | |
Blau | |
3.5 to 4.5 |
Sicherheit und Handhabung
- COPPER (II) SULFATE PENTAHYDRATE
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Copper (II) sulfatepentahydrate (1:1:5), Cupric sulfate