Learn More
Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat, Puriss p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99-102 %, Honeywell Fluka™
Catalog Number 15643380
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
7758-99-8
CuH10O9S
249.68
MFCD00149681
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat, Kupfersulfat-Pentahydrat, Vitriolblau, Calcanthit, Blaustein, Kupfer2+-Sulfat-Pentahydrat, Dreieck, Copperas-Blau, vencedor, blue copperas
24463
CHEBI:31440
copper(2+) pentahydrate sulfate
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
7758-99-8
CuH10O9S
249.68
MFCD00149681
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat, Kupfersulfat-Pentahydrat, Vitriolblau, Calcanthit, Blaustein, Kupfer2+-Sulfat-Pentahydrat, Dreieck, Copperas-Blau, vencedor, blue copperas
24463
CHEBI:31440
copper(2+) pentahydrate sulfate
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99 bis 102 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat
Schmelzpunkt 110 °C (Zersetzung)(Literatur)
Namenshinweis puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99 - 102 %
CAS Max. % 100.0000%
Menge 50 kg
Prozentgehaltsbereich 99 bis 102 %
Strukturformel KHSO4
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 249.69
Reinheit (%) 99 bis 102 %
Güte ACS-Reagenz/Reagenz ISO/Reagenz Ph. Eur.
Verpackung Hartfaserkarton-Boxen
Dampfdruck 7.3 mmHg (25 °C)
Dichte 2.28 g/cm3