Learn More
Kupfer(II)-Sulfatpentahydrat, Puriss., geeignet für, entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, FCC, Ph. Eur., USP, Solstice
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat |
| Schmelzpunkt | 110 °C (Zerlegung)(Literatur) |
| Namenshinweis | Puriss., geeignet für, erfüllt die analytische Spezifikation von BP, FCC, Ph. Eur., USP |
| CAS Max. % | 100.0000% |
| Physikalische Form | Crystals |
| Menge | 25 kg |
| Verpackung | Papier-/Poly-Beutel |
| Dampfdruck | 7,3 mmHg (25 °C) |
| Dichte | 2.28 g/cm3 |
| Strukturformel | CuSO4 · 5H2O |
| Mehr anzeigen |