Learn More
Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Beschreibung
Kupfer(II)sulfat-Pentahydrat, Extra Pure, SLR
Spezifikation
Schmelzpunkt | 110°C |
Farbe | Blau |
pH | 3.5 to 4.5 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 250 g |
Formelmasse | 249.68g/mol |
Verpackung | Pulver im Kunststoffgefäß |
Dampfdruck | 7.3mmHg 25 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- COPPER (II) SULFATE PENTAHYDRATE
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- MIXTURE LIST-Enthält: Copper (II) sulfatepentahydrate (1:1:5), Cupric sulfate