Learn More
Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Catalog Number p-7072949
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
7758-99-8
CuH10O9S
249.68
149681
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
copper(2+) pentahydrate sulfate
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
7758-99-8
CuH10O9S
249.68
149681
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
copper(2+) pentahydrate sulfate
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Schmelzpunkt 110°C
Farbe Blau
pH 3.5 to 4.5
Physikalische Form Fest
Menge 250 g
Formelmasse 249.68g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
Dampfdruck 7.3mmHg 25
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • COPPER (II) SULFATE PENTAHYDRATE
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Copper (II) sulfatepentahydrate (1:1:5), Cupric sulfate