Learn More
Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
3 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | 110°C |
| Farbe | Blau |
| pH | 3.5 to 4.5 |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 5 kg |
| Formelmasse | 249.68g/mol |
| Verpackung | Pulver im Kunststoffgefäß |
| Dampfdruck | 7.3mmHg 25 |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.