Learn More
Kupfer(II)-sulfat-Pemtahydrat, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Catalog Number 15641890
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
2.5 kg
7758-99-8
CuH10O9S
249.68
MFCD00149681
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat, Kupfersulfat-Pentahydrat, Vitriolblau, Calcanthit, Blaustein, Kupfer2+-Sulfat-Pentahydrat, Dreieck, Copperas-Blau, vencedor, blue copperas
24463
CHEBI:31440
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
7758-99-8
CuH10O9S
249.68
MFCD00149681
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat, Kupfersulfat-Pentahydrat, Vitriolblau, Calcanthit, Blaustein, Kupfer2+-Sulfat-Pentahydrat, Dreieck, Copperas-Blau, vencedor, blue copperas
24463
CHEBI:31440
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
ACS-Reagenz,≥98.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat
Menge 250 g
Strukturformel CuSO4 · H2O
UN-Nummer 3077
IUPAC-Name copper(2+) pentahydrate sulfate
Formelmasse 249.69 mol
Reinheit (%) ≥ 98 %
Güte ACS-Reagenz
Dampfdruck 7.3 mmHg (25 °C)