Learn More
Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat, 98 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10277593 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10277593 25 kg Fibertrommel 25 Kilogramm
10246780 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10731091 5 kg Kunststoffflasche 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10277593 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 197730250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7758-99-8 | CuH10O9S | 249.68 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-99-8
Summenformel CuH10O9S
Molekulargewicht (g/mol) 249.68
MDL-Nummer MFCD00149681
InChI-Schlüssel JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
PubChem CID 24463
ChEBI CHEBI:31440
IUPAC-Name Kupfer;sulfat;pentahydrat
SMILES O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper(II) sulfate pentahydrate
Schmelzpunkt 110.0°C
Farbe Blau
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 25 kg
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Iodometry)
Strukturformel CuSO4·5H2O
Fieser 01,164; 02,89; 05,162; 06,141; 14,267
Merck Index 15, 2643
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 320g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,slightly soluble in alcohol and glycerol,insoluble in ethanol
Formelmasse 249.68
Reinheit (%) 98%
Güte Extrarein
Verpackung Fibertrommel