Learn More
Kupfer(II)-sulfat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7072240 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15676030 100 g 100 Gramm
15686030 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15676030 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 61230100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Puriss., p.a., wasserfrei, ≥ 99.0 % (RT)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-98-7
Summenformel CuO4 S
Molekulargewicht (g/mol) 159.602
MDL-Nummer MFCD00010981
InChI-Schlüssel ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Synonym Kupfersulfat, Kupfer(II)-sulfat, Kupfersulfat, wasserfrei, Kupfer2+-Sulfat, Blaustein, Kupfermonosulfat, Kupfer(II)-sulfat, wasserfrei, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle
PubChem CID 24462
ChEBI CHEBI:23414
IUPAC-Name Kupfer; Sulfat
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kupfer(II)-sulfat
Menge 100 g
Strukturformel CuSO4
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 159.61 mol
Reinheit (%) ≥99 % (RT)
Dampfdruck 7.3mmHg (25 °C)
Dichte 3.603 g/ml bei 25 °C