Learn More
Kupfer(II)-sulfat, wasserfrei, reinst, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number p-7072950
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
7758-98-7
CuO4S
159.60
10981
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
copper(2+) sulfate
[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
7758-98-7
CuO4S
159.60
10981
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
copper(2+) sulfate
[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Schmelzpunkt 200°C
Farbe Grau
pH 3.5 to 4.5
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Menge 250 g
Formelmasse 159.6g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) sulfate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.