Learn More
Kupfer(II)-sulfat, ≥99 %, Reagenzgütegrad, Honeywell™
Alle ansehen Solstice Research Chemicals ProdukteBeschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Kupfer(II)-sulfat |
| Farbe | Grau |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 500 g |
| Strukturformel | CuSO4 |
| UN-Nummer | UN3077 |
| Formelmasse | 159.61 mol |
| Reinheit (%) | ≥ 99 % |
| Verpackung | Glasflasche |
| Dampfdruck | 7.3 mmHg (25 °C) |
| Mehr anzeigen |