Learn More
Kupfer(II)-sulfat, ≥99 %, Reagenzgütegrad, Honeywell™
Artikelnummer. 15617730 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15617730 100 g Glasflasche 100 Gramm
15627730 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15617730 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. C1297100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, ≥ 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-98-7
Summenformel CuO4 S
Molekulargewicht (g/mol) 159.602
MDL-Nummer MFCD00010981
InChI-Schlüssel ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Synonym Kupfersulfat, Kupfer(II)-sulfat, Kupfersulfat, wasserfrei, Kupfer2+-Sulfat, Blaustein, Kupfermonosulfat, Kupfer(II)-sulfat, wasserfrei, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle
PubChem CID 24462
ChEBI CHEBI:23414
IUPAC-Name Kupfer; Sulfat
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kupfer(II)-sulfat
Farbe Grau
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Strukturformel CuSO4
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 159.61 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Verpackung Glasflasche
Dampfdruck 7.3 mmHg (25 °C)
Dichte 3.603 g/ml bei 25 °C