Learn More
Kupfer(II) Sulfat-Lösung,6,24 %, Blau, Chem-Lab
Artikelnummer. 11937433
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11937433 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11937433 Lieferant Chem-Lab Lieferanten-Nr. CL07.1102.0100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.00 CHF
    55.09 CHF / 100 Milliliter
    Sparen 93.91 CHF
    63% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird als Fungizid verwendet. Kupfer(II) Sulfat-Lösung, 6.24 %, Blau, Chem-Lab ist ein gewöhnliches Salz aus Kupfer. Zu den Anwendungen gehören die Verwendung als Fungizid, Algizid, Pestizid, laboranalytisches Reagenz, Futterzusatz, zur Zinkätzung und als Beizmittel. Gemäß Eur. Ph. 4(2.2.2).
Kupfer(II)-Sulfat ist eine anorganische Verbindung. Die Pentahydrat-Form ist das am häufigsten angetroffene Salz und ist hellblau. Löst sich exotherm in Wasser auf. Es handelt sich um ein übliches Laborreagenz.
Spezifikation
CAS 7758-99-8
Farbe Blau
Menge 100 ml
Dichte 1.01 g/ml
Summenformel CuH10O9S
MDL-Nummer MFCD00149681
Synonym Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat, Kupfersulfat-Pentahydrat, Vitriolblau, Calcanthit, Blaustein, Kupfer2+-Sulfat-Pentahydrat, Dreieck, Copperas-Blau, vencedor, blue copperas
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
InChI-Schlüssel JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Kupfer;sulfat;pentahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 249.68
PubChem CID 24463
ChEBI CHEBI:31440
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 6.24 %
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium dichromate 0.167 mol/l
Signalwort
  • Achtung||Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium dichromate