Learn More
Kupfer(II)-oxid, zertifiziert AR zur Analyse Fisher Chemical
Artikelnummer. 11473663 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11473663 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11473663 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. C/8360/50
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spezifikation
Schmelzpunkt 1326°C
CAS 1317-38-0
Farbe Schwarz
pH 7
Physikalische Form Fest
Menge 250 g
Summenformel CuO
MDL-Nummer MFCD00010979
InChI-Schlüssel KKCXRELNMOYFLS-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[Cu++]
IUPAC-Name Kupfer(2+)-oxidandiid
Molekulargewicht (g/mol) 79.55
Formelmasse 79.54g/mol
Verpackung Kunststoffbehälter