Learn More
Kupfer(II)-oxid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Copper(II) oxide |
| Schmelzpunkt | 1326.0°C |
| Namenshinweis | p.a. |
| Farbe | Schwarz |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 500 g |
| Prozentgehaltsbereich | 99% min. (Complexometry) |
| Strukturformel | CuO |
| Fieser | 04,108; 05,161 |
| Merck Index | 15, 2636 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Copper(II) oxide
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.