Learn More
Kupfer(II)-oxid, 99+ %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 221280025
Additional Details : CAS : 1317-38-0 Gewicht : 2.50000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Menge | 2.5kg |
---|---|
Verpackung | Kunststoffflasche |
Chemische Identifikatoren
1317-38-0 | |
79.54 | |
QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N | |
14829 | |
O=[Cu] |
CuO | |
MFCD00010979 | |
cupric oxide, copper ii oxide, copper oxide, copper monoxide, banacobru ol, chrome brown, copper brown, copper monooxide, black copper oxide | |
Oxokupfer |
Spezifikation
Copper(II) oxide | |
1317-38-0 | |
CuO | |
MFCD00010979 | |
15, 2636 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dil.acids- slowly soluble in nh3,soluble in alkali cyanides and (nh4)2co3 solutions,practically insoluble in alcohol | |
O=[Cu] | |
79.54 | |
79.54 | |
99+% | |
50ppm max | |
Passes Test | |
500ppm max. | |
Kunststoffflasche | |
0.02% max. | |
1326.0°C |
p.a. | |
99% min. (Complexometry) | |
CuO | |
04,108; 05,161 | |
cupric oxide, copper ii oxide, copper oxide, copper monoxide, banacobru ol, chrome brown, copper brown, copper monooxide, black copper oxide | |
QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N | |
Oxokupfer | |
14829 | |
Pulver | |
500ppm max. | |
50ppm max. | |
0.02% max. (in dilute HCl) | |
0.002% max. | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dil.acids - slowly soluble in nh3, soluble in alkali cyanides and (nh4)2co3 solutions, practically insoluble in alcohol | |
Schwarz | |
2.5kg |
Sicherheit und Handhabung
- Copper(II) oxide
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.