Learn More
Copper(Ii) Oxide, ≥99.0%, ACS Reagent, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. p-7120353 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15632530 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15642530 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15632530 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 241741100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 1317-38-0
Summenformel CuO
Molekulargewicht (g/mol) 79.55
MDL-Nummer MFCD00010979
InChI-Schlüssel KKCXRELNMOYFLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym cupric oxide, copper ii oxide, copper oxide, copper monoxide, banacobru ol, chrome brown, copper brown, copper monooxide, black copper oxide
PubChem CID 14829
IUPAC-Name copper(2+) oxidandiide
SMILES [O--].[Cu++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper(Ii) Oxide
Schmelzpunkt 1336°C
Farbe Black
Menge 100 g
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 79.55g/mol
Reinheit (%) ≥99.0%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Powder