Learn More
Kupfer(II)-oxid, 98 %, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15691870 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15691870 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15671870 25 g Poly-Flasche 25 Gramm
15681870 2 kg Poly-Flasche 2 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15691870 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 208841500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Pulver, < 10 μm, 98 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1317-38-0
Summenformel CuO
Molekulargewicht (g/mol) 79.55
MDL-Nummer MFCD00010979
InChI-Schlüssel KKCXRELNMOYFLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Kupferoxid, Kupfer(II)-oxid, Kupfermonoxid, Chrombraun, Kupferbraun, Kupfermonooxid, Schwarzes Kupferoxid, copper monooxide, black copper oxide
PubChem CID 14829
SMILES [O--].[Cu++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kupfer(II)-oxid
Schmelzpunkt 1336 °C
Farbe Schwarz bis grau
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
UN-Nummer UN3077
IUPAC-Name Oxokupfer
Formelmasse 79.55 mol
Reinheit (%) 98 %
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 6.450 g/cu.cm