Learn More
Kupfer(II)-nitrat-hemi(pentahydrat), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11427866
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
250 Gramm
5000 Gramm
Artikelnummer. 11427866
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14004.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 19004-19-4 | CuN2O6·2.5H2O
Kupfer(II)-nitrat-hemi(pentahydrat) wird für die katalytische oxidative Kopplung von 2,6-Dimethylphenol zur Herstellung eines Polymers verwendet, das ein wichtiges technisches Material ist. Seine Lösungen werden in Textilien und in Poliermitteln für andere Metalle verwendet. Es wird häufig in Schullaboren verwendet, um chemische Reaktionen von Photovoltaikzellen zu demonstrieren.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Kupfer(II)-nitrat-hemi(pentahydrat) wird für die katalytische oxidative Kopplung von 2,6-Dimethylphenol zur Herstellung eines Polymers verwendet, das ein wichtiges technisches Material ist.Seine Lösungen werden in Textilien und in Poliermitteln für andere Metalle verwendet.Es wird häufig in Schullabors verwendet, um chemische Reaktionen von galvanischen Zellen zu demonstrieren.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ammoniak und Ethanol
Hinweise
Nicht kompatibel mit Reduktionsmitteln, organischen Materialien und pulverförmigen Metallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19004-19-4
Summenformel CuN2O6·2.5H2O
MDL-Nummer MFCD00149671
Synonym dicopper tetranitrate pentahydrate, copper ii nitrate hemipentahydrate, cupric nitrate, hydrate, copper, reference standard solution, copper nitrate hemipentahydrate, cupric nitrate hemipentahydrate, 2cu.4no3.5h2o, cupric nitrate hemi pentahydrate
Spezifikation
Siedepunkt 170°C (decomposition)
Chemischer Name oder Material Copper(II) nitrate hemi(pentahydrate)
Schmelzpunkt ∼115°C
Menge 250 g
Strukturformel Cu(NO3)2·2.5H2O
UN-Nummer UN3085
Merck Index 14,2643
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ammonia and ethanol
Formelmasse 232.59 (187.55 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.32
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) nitrate hemi(pentahydrate)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P211-Nicht gegen offene Flamme oder andere ndquelle sprühen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Copper(II) nitrate hemi(pentahydrate)