Learn More
Kupfer(II) Hexafluor-2,4-pentandionathydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332458
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11332458 1 g 1 Gramm
11342458 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332458 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 014505.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 155640-85-0
Summenformel C10H2CuF12O4
Molekulargewicht (g/mol) 477.65
MDL-Nummer MFCD00151019
InChI-Schlüssel HZXGNBMOOYOYIS-PAMPIZDHSA-L
Synonym copper ii hexafluoroacetylacetonate hydrate, bis hexafluoroacetylacetonato copper ii hydrate, copper ii hexafluoro-2,4-pentanedionate hydrate, copper hexafluoroacetylacetonate hydrate, copper ii hexafluoroacetyl-acetonate hydrate, hexafluoroacetylacetonato copper ii hydrate, copper ii hexafluoroacetylacetonate hydrate, elec. gr., bis 1,1,1,5,5,5-hexafluoroacetylacetonato copper ii hydrate, copper ii 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentanedionate hydrate, 3z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-2z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-yl oxy cuprio oxy pent-3-en-2-one hydrate
PubChem CID 56845342
IUPAC-Name Kupfer;(E)-1,1,1,5,5,5-hexafluor-4-hydroxypent-3-en-2-on;hydrat
SMILES [Cu++].[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F.[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper(II) hexafluoro-2,4-pentanedionate hydrate
Schmelzpunkt ∼100°C
Siedepunkt 220°C (decomposition)
Menge 1 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol, acetone, toluene
Formelmasse 477.64 (Anhydrous)
Physikalische Form Kristallin
RUO– Nur für Forschungszwecke