Learn More
Kupfer(II)-gluconat, TRC
Artikelnummer. 30354293
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30354293 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30354293 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC68543525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper(II) Gluconate
CAS 527-09-3
Summenformel C12H22CuO14
Menge 25 g
Synonym D-Gluconic Acid Copper, Bis(D-gluconato-κO1,κO2)copper (ACI), D-Gluconic acid, copper complex (ZCI), Bis(D-gluconato-κO1,κO2)copper (ACI), Copper, bis(D-gluconato-O1,O2)- (ZCI), Gluconic acid, copper(2+) salt (2:1), D- (8CI), D-Gluconic acid, copper(2+) salt, Copper(II) gluconate, Cupric gluconate, Gluconic acid, copper(2+) salt, Helshas Cu, Labicuper
InChI-Formel InChI=1S/2C6H12O7.Cu/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;/m11./s1
SMILES [Cu+2].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-]
IUPAC-Name Kupfer;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanoat
Molekulargewicht (g/mol) 453.84
Formelmasse 453.0306