Learn More
Kupfer(II)-chlorid-Dihydrat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Pulver im Kunststoffgefäß
Spezifikation
Schmelzpunkt | 598°C |
Farbe | Blau-Grün |
pH | 3.0 to 3.8 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 100 g |
Formelmasse | 170.48g/mol |
Verpackung | Pulver im Kunststoffgefäß |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Copper(II) chloride dihydrate
- Gefahr
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Copper (II) chloridedihydrate, Cupric chloride