Learn More
Kupfer(II)-chlorid-Dihydrat, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3593411
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
10125-13-0
Cl2CuH4O2
170.48
MFCD00149674
MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
coppertrace, copper ii chloride dihydrate, copper chloride dihydrate, caswell no. 235a, copper 2+ chloride dihydrate, cupric chloride usp, copper chloride cucl2 , dihydrate, epa pesticide chemical code 023701
61482
CHEBI:86318
O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++]
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
10125-13-0
Cl2CuH4O2
170.48
MFCD00149674
MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
coppertrace, copper ii chloride dihydrate, copper chloride dihydrate, caswell no. 235a, copper 2+ chloride dihydrate, cupric chloride usp, copper chloride cucl2 , dihydrate, epa pesticide chemical code 023701
61482
CHEBI:86318
O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Copper(II) chloride dihydrate
Schmelzpunkt 100.0°C
Farbe Weiß
pH 3.0 to 3.8 (5% aq. soln. at 20°C)
Physikalische Form Pulver oder Kristalle
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Iodometry)
Strukturformel CuCl2·2H2O
Fieser 01,163; 02,84; 03,66; 04,105; 05,158; 06,139; 07,79; 08,119; 09,123; 13,152
Merck Index 15, 2623
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1150g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, moderately soluble in acetone and ethylacetate, slightly soluble in ether
IUPAC-Name copper(2+) dihydrate dichloride
Formelmasse 170.48
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch