Learn More
Kupfer(II)-carbonat, technisch, basisch, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11423723 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
3 kg
Packungsgröße:
3 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11423723 500 g 500 Gramm
11443703 3 kg 3 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11423723 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. C/7879/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Kupfer(II)-carbonat, technisch, basisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12069-69-1
Summenformel CH2Cu2O5
Molekulargewicht (g/mol) 221.11
MDL-Nummer 10976
InChI-Schlüssel ZMMDPCMYTCRWFF-UHFFFAOYSA-J
IUPAC-Name dicopper(2+) dihydroxide carbonate
SMILES [OH-].[OH-].[Cu++].[Cu++].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 200°C
Farbe Grün
pH 8 to 9
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Menge 500 g
Formelmasse 221.1g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper (II) carbonate basic
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.