Learn More
Kupfer(II)-carbonat basisch, Reagenzgütegrad, Honeywell™
Artikelnummer. 15641800 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
25 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15641800 25 g Poly-Flasche 25 Gramm
15651800 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15641800 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 20789625G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12069-69-1
MDL-Nummer MFCD00010976
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kupfer(II)-karbonat, basisch
Schmelzpunkt 270 °C
Farbe Blau bis grün
Menge 25 g
Strukturformel CuCO3 · Cu(OH)2
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 221.12 mol
Güte Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Pulver
Dichte 4 g/cu.cm