Learn More
Kupfer(II) Karbonatbasis, Puriss.,54-57% Cu-Basis, grün, Honeywell Fluka ™
Artikelnummer. 15651200 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15651200 250 g 250 Gramm
15641200 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15651200 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 12830250G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Puriss., 54-57 % Cu-Basis, grün
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12069-69-1
Synonym Cupric carbonate basic
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper(II) carbonate basic
Namenshinweis Puriss., 54-57% Cu basis, green
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 54 to 57%
Strukturformel C2H5OCH2CH2OH
MDL-Nummer MFCD00002869
Formelmasse 221.12
Güte puriss.
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 4 g/cm3