Learn More
Kupfer(II)-carbonat, basisch, rein, 54 bis 56 % Cu, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-46571
15.53 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
12069-69-1
CCuO3·CuO2H2
221.1
MFCD00010976
Copper(II)hydroxide carbonate
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
12069-69-1
CCuO3·CuO2H2
221.1
MFCD00010976
Copper(II)hydroxide carbonate
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Copper(II) carbonate basic
Schmelzpunkt 200.0°C
Farbe Grün
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Menge 25 g
Strukturformel CuCO3·Cu(OH)2
Fieser 01,163
Merck Index 15, 2621
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids, ammonia, practically insoluble in alcohol
Formelmasse 221.1
Reinheit (%) 54 to 56% Cu
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Dichte 4