missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kupfer(II) Karbonatbasis, Puriss.,54-57% Cu-Basis, grün, Honeywell Fluka ™
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Kupfer(II)-karbonat, basisch |
Farbe | Grün |
Menge | 1 kg |
Strukturformel | CuCO3 · Cu(OH)2 |
MDL-Nummer | MFCD00010976 |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Formelmasse | 221.12 mol |
Güte | puriss. |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 54 bis 57 % Cu-Basis |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'