Learn More
Kupfer(II)-carbonat basisch, Honeywell
Catalog Number p-7072237
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
12069-69-1
MFCD00010976
12069-69-1
MFCD00010976
purum p. a., ≥95 % (T)
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Kupfer(II)-karbonat, basisch
Menge 250 g
Strukturformel CuCO3 · Cu(OH)2
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 221.12 mol
Reinheit (%) ≥95 % (RT)