Learn More
Kupfer(II)-Bromid, technisch, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10578990 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
:
250 g, Glasgefäß
Artikelnummer. 10578990
Marke: Fisher Chemical C/7840/50
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Siedepunkt 900°C
Schmelzpunkt 498°C
CAS 7789-45-9
Farbe Grau
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Menge 250 g
Summenformel Br2Cu
MDL-Nummer 10970
InChI-Schlüssel QTMDXZNDVAMKGV-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Cu++].[Br-].[Br-]
IUPAC-Name Kupfer(2+)-Dibromid
Molekulargewicht (g/mol) 223.35
Formelmasse 223.36g/mol
Verpackung Glasgefäß
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) bromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.