Learn More
Kupfer(II)-bromid, 99+ %, reinst, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 900.0°C |
| Chemischer Name oder Material | Copper(II) bromide |
| Schmelzpunkt | 498.0°C |
| Farbe | Schwarz-Grau bis grau |
| Physikalische Form | Kristallpulver |
| Menge | 2.5 kg |
| Prozentgehaltsbereich | 99% min. (Iodometry) |
| Strukturformel | CuBr2 |
| Fieser | 01,161; 02,84; 05,158; 06,138; 13,112; 15,100 |
| Merck Index | 15, 2619 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Copper(II) bromide
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.