Learn More
Kupfer(II)-bromid, 99+ %, reinst, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10422401 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10422401
Marke: Thermo Scientific Acros 206330050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7789-45-9 | Br2Cu | 223.36 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-45-9
Summenformel Br2Cu
Molekulargewicht (g/mol) 223.36
MDL-Nummer MFCD00010970
Synonym Cupric bromide
Spezifikation
Siedepunkt 900.0°C
Chemischer Name oder Material Copper(II) bromide
Schmelzpunkt 498.0°C
Farbe Schwarz-Grau bis grau
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Iodometry)
Strukturformel CuBr2
Fieser 01,161; 02,84; 05,158; 06,138; 13,112; 15,100
Merck Index 15, 2619
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, nh3, practically insoluble in benzene, diethyl ether,, conc. h2so4
Formelmasse 223.36
Reinheit (%) ≥99%
Güte Extrarein
Verpackung Glasflasche
Dichte 4.77
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) bromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.