Learn More
Kupfer(II)-Acrylat, typisch 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348928
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11348928 100 g 100 Gramm
11328928 5 g 5 Gramm
11318928 25 g 25 Gramm
11338928 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11348928 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041779.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 20074-76-4 | Molecular Formula: C6H6CuO4 | Molecular Weight: 205.656 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20074-76-4
Summenformel C6H6CuO4
Molekulargewicht (g/mol) 205.656
MDL-Nummer MFCD00078371
InChI-Schlüssel XPLSDXJBKRIVFZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper acrylate, copper ii acrylate, 2-propenoic acid,copper 2+ salt 9ci, acmc-20aldy, acrylate,copper ii, copper 2+ diacrylate, copper 2+ ion diacrylate, bis acrylic acid copper ii salt, copper ii acrylate, typically
PubChem CID 13682633
IUPAC-Name Kupfer;prop-2-enoat
SMILES C=CC(=O)[O-].C=CC(=O)[O-].[Cu+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper(II) acrylate
Geruch Weak
Menge 100 g
Formelmasse 205.66
Reinheit (%) 95% (typically)
Physikalische Form Pulver