Learn More
Kupfer(II)-Acrylat, typisch 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318928
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11318928
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041779.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20074-76-4
Summenformel C6H6CuO4
Molekulargewicht (g/mol) 205.656
MDL-Nummer MFCD00078371
InChI-Schlüssel XPLSDXJBKRIVFZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper acrylate, copper ii acrylate, 2-propenoic acid,copper 2+ salt 9ci, acmc-20aldy, acrylate,copper ii, copper 2+ diacrylate, copper 2+ ion diacrylate, bis acrylic acid copper ii salt, copper ii acrylate, typically
PubChem CID 13682633
IUPAC-Name Kupfer;prop-2-enoat
SMILES C=CC(=O)[O-].C=CC(=O)[O-].[Cu+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper(II) acrylate
Geruch Weak
Menge 25 g
Formelmasse 205.66
Reinheit (%) 95% (typically)
Physikalische Form Pulver