Learn More
Kupfer(II)-acetat-Monohydrat, Honeywell
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Beschreibung
- Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
Lösungsmittel– ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS-allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie, Chemische
– Synthese und anorganische Chemie einschließlich essenzieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Kupfer(II)-acetat-Monohydrat |
Menge | 1 kg |
Strukturformel | Cu(CO2CH3)2 · H2O |
UN-Nummer | 1759 |
Beilstein | 3730548 |
IUPAC-Name | Calcium;diacetat;hydrat |
Formelmasse | 199.65 mol |
Reinheit (%) | ≥99 % (iodometrisch) |
Dichte | Vapor Density: 6.8 (vs air) |