Learn More
Kupfer(II)-acetat-Monohydrat, ACS-Reagenz, 98.0 bis 102.0 %, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15692050 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15692050
Marke: Honeywell-Fluka 217557500G
ACS-Reagenz, ≥98 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Chemische Identifikatoren
CAS 6046-93-1
Summenformel C4H8CuO5
Molekulargewicht (g/mol) 199.65
MDL-Nummer MFCD00149570
InChI-Schlüssel NWFNSTOSIVLCJA-UHFFFAOYSA-L
Synonym Kupfer(II)-acetat-Monohydrat, Kupferacetat-Monohydrat, Kupferdiacetat-Monohydrat, Kupfer2+-Acetat, Monohydrat, Essigsäure, Kupfer 2+-Salz, Monohydrat, Kupferacetat-Hydrat, Diacetoxy-Kupferhydrat, Kupferacetat, Hydrat, diacetoxycopper hydrate, copper acetate, hydrate
PubChem CID 165397
IUPAC-Name Calcium;diacetat;hydrat
SMILES O.[Cu++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kupfer(II)-acetat-Monohydrat
Schmelzpunkt 115 °C
Farbe Blau bis grün
Menge 500 g
Strukturformel Cu(CO2CH3)2 · H2O
UN-Nummer UN1759
Beilstein 3730548
Formelmasse 199.65 mol
Reinheit (%) ≥ 98 %
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Pulver/Kristalle
Dichte 1.88 g/cu.cm