Learn More
Kupfer(II)-acetat-Monohydrat, ACS-Reagenz, 98.0 bis 102.0 %, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15672050 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15672050
Marke: Honeywell-Fluka 217557100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, ≥98 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6046-93-1
Summenformel C4H8CuO5
Molekulargewicht (g/mol) 199.65
MDL-Nummer MFCD00149570
InChI-Schlüssel NWFNSTOSIVLCJA-UHFFFAOYSA-L
Synonym Kupfer(II)-acetat-Monohydrat, Kupferacetat-Monohydrat, Kupferdiacetat-Monohydrat, Kupfer2+-Acetat, Monohydrat, Essigsäure, Kupfer 2+-Salz, Monohydrat, Kupferacetat-Hydrat, Diacetoxy-Kupferhydrat, Kupferacetat, Hydrat, diacetoxycopper hydrate, copper acetate, hydrate
PubChem CID 165397
IUPAC-Name Calcium;diacetat;hydrat
SMILES O.[Cu++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kupfer(II)-acetat-Monohydrat
Schmelzpunkt 115 °C
Farbe Blau bis grün
Menge 100 g
Strukturformel Cu(CO2CH3)2 · H2O
UN-Nummer UN1759
Beilstein 3730548
Formelmasse 199.65 mol
Reinheit (%) ≥ 98 %
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Pulver/Kristalle
Dichte 1.88 g/cu.cm