Learn More
Kupfer(I)-oxid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Copper(I) Oxide |
| CAS | 1317-39-1 |
| Summenformel | Cu2O |
| Menge | 5 g |
| Synonym | Copper protoxide, Copperoxy, Red Copper Oxide |
| InChI-Formel | InChI=1S/2Cu.O |
| SMILES | [Cu]O[Cu] |
| IUPAC-Name | Kupferoxykupfer |
| Molekulargewicht (g/mol) | 143.09 |
| Formelmasse | 141.8541 |