Learn More
Kupfer(I)-oxid, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15641210 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
25 kg
6 x 2.5 kg
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
25 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15641210 6 x 2.5 kg 6 Stück
15631210 500 g 500 Gramm
15611210 2.5 kg 2.50 Kilogramm
15621210 25 kg 25 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15641210 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 128416X2.5KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
≥86 % Cu-Basis, rot
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1317-39-1
Summenformel Cu 2
MDL-Nummer MFCD00010974
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kupfer(I)-oxid
Farbe Rot
Menge 6 x 2.5 kg
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 143.09
Reinheit (%) ≥86% Cu-Basis