Learn More
Kupfer(I)-oxid, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10695292 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10695292 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10695292 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. C/8840/50
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Siedepunkt 1800°C
Schmelzpunkt 1232°C
CAS 1317-39-1
Farbe Braunrot
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Menge 250 g
Summenformel Cu2H2O
MDL-Nummer 10974
InChI-Schlüssel FDARDWGARJUOKS-UHFFFAOYSA-N
SMILES [OH2--].[Cu+].[Cu+]
IUPAC-Name Bis(λ¹-Kupfer(1+))-Oxidandiuid
Molekulargewicht (g/mol) 145.11
Formelmasse 143.09g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(I) oxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.