Learn More
Kupfer(I)-oxid, 99 % (bezogen auf Metalle)
Artikelnummer. 11339327
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11339327 500 g 500 Gramm
11309327 25 g 25 Gramm
11329327 100 g 100 Gramm
11319327 2.5 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11339327 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 040188.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1317-39-1 | Cu₂O
Verwendung findet es in Antifouling-Anstrichen, Schiffsfarben, Lötpasten und zur Fungizidbehandlung von Pflanzensamen. Wird als Wasserstofffänger in Kupfer, Messing und Bronze sowie in hochwertigen Schmierstoffen verwendet. Findet Verwendung in Glas- und Keramikpigmenten, Ferritmagneten, als Katalysator in der organischen Synthese, in Farbstoffen und Farbstoffzwischenprodukten sowie als Katalysator.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1317-39-1
Summenformel Cu2O
MDL-Nummer MFCD00010974
Spezifikation
Siedepunkt 1800°C (decomposition)
Chemischer Name oder Material Copper(I) oxide
Schmelzpunkt 1235°C
Farbe Violett bis Rot
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99% (Metal basis)
Löslichkeitsinformationen It is insoluble in water and organic solvents.
Formelmasse 143.08
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 2.705
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Aussehen Purple-red powder
Dichte 6 g/cm3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke