Learn More
Kupfer(I)-oxid, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309327
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11309327 25 g 25 Gramm
11329327 100 g 100 Gramm
11339327 500 g 500 Gramm
11319327 2.5 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11309327 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 040188.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1317-39-1 | Cu2O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1317-39-1
Summenformel Cu2O
MDL-Nummer MFCD00010974
Spezifikation
Siedepunkt 1800°C (decomposition)
Chemischer Name oder Material Copper(I) oxide
Schmelzpunkt 1235°C
Farbe Violett bis Rot
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99% (Metal basis)
Löslichkeitsinformationen It is insoluble in water and organic solvents.
Formelmasse 143.08
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 2.705
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Aussehen Purple-red powder
Dichte 6