Learn More
Kupfer(II)-oxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15463087
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Packungsgröße:
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15463087
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14436.0E
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1317-39-1 | Cu2O
It is used as a catalyst in decarboxylation reactions of arylacetic acids and of malonic acids under mild conditions. It is also used in batteries and electrodes, ceramic colorant, catalyst, purification of hydrogen, reagent in analytical chemistry, metallurgical and welding fluxes. It finds its application also as an antifouling agent for marine paints and in Benedict's Test. It is used to provide a source supplemental elemental copper.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Katalysator für Decarboxylierungsreaktionen von Arylessigsäuren und Malonsäuren unter milden Bedingungen verwendet. Es wird auch in Batterien und Elektroden, keramischen Farbstoffen, Katalysatoren, zur Aufreinigung von Wasserstoff, als Reagenz in der analytischen Chemie, metallurgische und Flussmittel zum Schweißen verwendet. Es findet seine Anwendung auch als Bewuchsschutzmittel für Schiffsfarben und in der Benedictreaktion. Es wird als Quelle für elementares Kupfer verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löst sich in konzentriertem Ammoniak auf.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Luft, Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1317-39-1
Summenformel Cu2O
MDL-Nummer MFCD00010974
Synonym Cuprous oxide
Spezifikation
Siedepunkt 1800°C (decomposition)
Chemischer Name oder Material Copper(I) oxide
Schmelzpunkt 1235°C
Menge 2500 g
UN-Nummer UN3077
Merck Index 14,2664
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Dissolves in concentrated ammonia.
Formelmasse 143.08
Reinheit (%) 97%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Dichte 6