Learn More
Kupfer(II)-oxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10432011 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10432011 500 g Glasflasche 500 Gramm
10328480 25 g Glasflasche -
10318803 2.5 kg Glasflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10432011 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 197425000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1317-39-1 | Cu2O | 143.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1317-39-1
Summenformel Cu2O
Molekulargewicht (g/mol) 143.09
MDL-Nummer MFCD00010974
Synonym Cuprous oxide
Spezifikation
Siedepunkt 1800.0°C
Chemischer Name oder Material Copper(I) oxide
Schmelzpunkt 1232.0°C
Namenshinweis 97%
Farbe Braunrot
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 96% min. (Complexometry)
Strukturformel Cu2O
Merck Index 15, 2654
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ammonia or min.acids
Formelmasse 143.09
Reinheit (%) 97%