Learn More
Kupfer(I)-oxid, 97 %, Honeywell™ Fluka™
Catalog Number 15651870
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2 kg
12 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
1317-39-1
MFCD00010974
1317-39-1
MFCD00010974
Pulver, < 5 μm, 97 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Kupfer(I)-oxid
Schmelzpunkt 1230 °C
Farbe Braun oder rot
pH 8.0 (bei 100 g/ l20 °C)
Physikalische Form Pulver
Menge 2 kg
Strukturformel Cu 2
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 143.09 mol
Reinheit (%) 97 %
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 6 g/ml bei 25 °C