Learn More
Kupfer(I)-oxid, 97 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15641870 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2 kg
12 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
12 Kilogramm
2 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15641870 25 g Poly-Flasche 25 Gramm
15661870 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15651870 2 kg Poly-Flasche 2 Kilogramm
15631870 12 kg Poly-Flasche 12 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15641870 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 20882525G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Pulver, < 5 μm, 97 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1317-39-1
MDL-Nummer MFCD00010974
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kupfer(I)-oxid
Schmelzpunkt 1230 °C
Farbe Braun oder rot
pH 8.0 (bei 100 g/ l20 °C)
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Strukturformel Cu 2
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 143.09 mol
Reinheit (%) 97 %
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 6 g/ml bei 25 °C