Learn More
Kupfer(I)-cyanid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Copper(I) Cyanide |
| CAS | 544-92-3 |
| Summenformel | CCuN |
| Menge | 25 g |
| Synonym | Copper Cyanide, Copper Monocyanide, Copper(1+) Cyanide, Copper(I) Cyanide, Cupricin, Cuprous Cyanide |
| InChI-Formel | InChI=1S/CN.Cu/c1-2; |
| SMILES | [Cu]C#N |
| IUPAC-Name | Cyanokupfer |
| Molekulargewicht (g/mol) | 89.56 |
| Formelmasse | 88.9327 |