Learn More
Kupfer(I)-zyanid, weißes Pulver, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396498
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2 x 2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 11396498
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012135.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für die Galvanisierung von Cu oder Fe, Polymerisationskatalysator
Copper(I) cyanide is commonly used as a polymerization catalyst. The compound is useful in organic synthesis, as a catalyst, reagent in the preparation of nitriles(sandmeyer reaction). It is also used in electroplating copper and iron, silver plating, brass plating, and copper-tin alloy plating. It is used to make phthalocyanine dyes and pigments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 544-92-3
Summenformel CCuN
Molekulargewicht (g/mol) 89.564
MDL-Nummer MFCD00010975
InChI-Schlüssel DOBRDRYODQBAMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper i cyanide, cupricin, copper +1 cyanide, copper cyanide cu cn, cyanocopper, rcra waste number p029, cucn, rcra waste no. p029, cyano copper
PubChem CID 11009
IUPAC-Name Kupfer(1+);zyanid
SMILES [C-]#N.[Cu+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper(I) cyanide
Schmelzpunkt 473°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Beilstein 3587244
Löslichkeitsinformationen Practically insoluble in water and alcohol. Soluble in ammonium hydroxide,aqueous ammonia,pyridine and N-methylpyrrolidone.
Formelmasse 89.56
Geruch Characteristic
Dichte 2.92
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper (I) cyanide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Copper cyanide