Learn More
Kupfer(I)-cyanid, 0.99, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. p-7120342 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15672030
Marke: Honeywell-Fluka 2163055G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
0.99
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 544-92-3
Summenformel CCuN
Molekulargewicht (g/mol) 89.564
MDL-Nummer MFCD00010975
InChI-Schlüssel DOBRDRYODQBAMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym Kupfer(I)-cyanid, Kupfer +1-Cyanid, Kupfercyanid CuCn, Cyanokupfer, RCRA-Abfallnummer P029, RCRA-Abfall-Nr. P029, cucn, rcra waste no. p029, cyano copper
PubChem CID 11009
IUPAC-Name Kupfer(1+);zyanid
SMILES [C-]#N.[Cu+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kupfer(I)-cyanid
Schmelzpunkt 473 °C
Farbe Grün oder Weiß bis Gelb
Menge 5 g
Strukturformel CuCN
UN-Nummer UN1587
Beilstein 3587244
Formelmasse 89.56 mol
Reinheit (%) 99 %
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Pulver
Dichte 2.92 g/ml bei 25 °C